missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
(5-Nitrofuran-2-yl)methylene Diacetate, Mikromol™
Descripción
(5-Nitrofuran-2-yl)methylene Diacetate
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (5-Nitrofuran-2-yl)methylene Diacetate |
| CAS | 92-55-7 |
| Nombres de analitos o componentes | (5-Nitrofuran-2-yl)methylene Diacetate |
| Condiciones de envío | Ice pack (-20°C) |
| Fórmula molecular | C9 H9 N O7 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001 |
| Sinónimo | Nifuroxazide Imp. C (EP), Nitrofural Imp. B (EP), Nitrofurfural Diacetate, (5-Nitrofuran-2-yl)methylidene Diacetate, Nifuroxazide Impurity C, Nitrofural Impurity B |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C9H9NO7/c1-5(11)15-9(16-6(2)12)7-3-4-8(17-7)10(13)14/h3-4,9H,1-2H3 |
| SMILES | CC(=O)OC(OC(=O)C)c1oc(cc1)[N+](=O)[O-] |
| Nombre IUPAC | [acetyloxy-(5-nitrofuran-2-yl)methyl] acetate |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?