Learn More
Tryptophan EP Impurity A, Mikromol™
Código de producto. 30052537
Change view
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
30052537 100 mg 100 miligramos
30050164 25 mg 25 miligramos
2 options
Código de producto. 30052537
Marca: Mikromol MM0172.09
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Tryptophan EP Impurity A
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,1'-Ethylidenebistryptophan
CAS 132685-02-0
Nombres de analitos o componentes 1,1'-Ethylidenebistryptophan
Condiciones de envío Ice pack (-20°C)
Fórmula molecular C24 H26 N4 O4
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo 3,3'-[Ethylidenebis(1H-indole-1,3-diyl)]bis[(2S)-2-aminopropanoic] Acid (1,1'-Ethylidenebistryptophan), Tryptophan Imp. A (EP), Tryptophan USP Related Compound A, Tryptophan USP RC A, 3,3'-[Ethylidenebis(1H-indole-1,3-diyl)]bis[(2S)-2-aminopropanoic] Acid, 1,1'-Ethylidenebistryptophan, Tryptophan Related Compound A, Tryptophan Impurity A
Fórmula InChI InChI=1S/C24H26N4O4/c1-14(27-12-15(10-19(25)23(29)30)17-6-2-4-8-21(17)27)28-13-16(11-20(26)24(31)32)18-7-3-5-9-22(18)28/h2-9,12-14,19-20H,10-11,25-26H2,1H3,(H,29,30)(H,31,32)/t19-,20-/m0/s1
SMILES CC(n1cc(C[C@H](N)C(=O)O)c2ccccc12)n3cc(C[C@H](N)C(=O)O)c4ccccc34
Nombre IUPAC (2S)-2-amino-3-[1-[1-[3-[(2S)-2-amino-2-carboxyethyl]indol-1-yl]ethyl]indol-3-yl]propanoic acid
Peso molecular (g/mol) 434.49
Cantidad 100 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 434.1954 g/mol