missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
2-Ethylbutyl (2S)-2-[[[[(1S)-2-(2-Ethylbutoxy)-1-methyl-2-oxo-ethyl]amino]-phenoxy-phosphoryl]amino]propanoate, Mikromol™
Descripción
2-Ethylbutyl (2S)-2-[[[[(1S)-2-(2-Ethylbutoxy)-1-methyl-2-oxo-ethyl]amino]-phenoxy-phosphoryl]amino]propanoate
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Ethylbutyl (2S)-2-[(([(1S)-2-(2-Ethylbutoxy)-1-methyl-2-oxo-ethyl]amino)-phenoxy-phosphoryl)amino]propanoate |
| Nombres de analitos o componentes | 2-Ethylbutyl (2S)-2-[(([(1S)-2-(2-Ethylbutoxy)-1-methyl-2-oxo-ethyl]amino)-phenoxy-phosphoryl)amino]propanoate |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C24 H41 N2 O6 P |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001 |
| Sinónimo | 2-Ethylbutyl (2S)-2-[[[[(1S)-2-(2-Ethylbutoxy)-1-methyl-2-oxo-ethyl]amino]-phenoxy-phosphoryl]amino]propanoate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C24H41N2O6P/c1-7-20(8-2)16-30-23(27)18(5)25-33(29,32-22-14-12-11-13-15-22)26-19(6)24(28)31-17-21(9-3)10-4/h11-15,18-21H,7-10,16-17H2,1-6H3,(H2,25,26,29)/t18-,19-/m0/s1 |
| SMILES | CCC(CC)COC(=O)[C@H](C)NP(=O)(N[C@@H](C)C(=O)OCC(CC)CC)Oc1ccccc1 |
| Nombre IUPAC | 2-ethylbutyl (2S)-2-[[[[(2S)-1-(2-ethylbutoxy)-1-oxopropan-2-yl]amino]-phenoxyphosphoryl]amino]propanoate |
| Peso molecular (g/mol) | 484.5659 |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?