missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

1-Methylethyl 4-Hydroxy-2H-1,2-benzothiazine-3-carboxylate 1,1-Dioxide, Mikromol™

Código de producto. 17900616
Change view
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
Código de producto. Cantidad unitSize
17900616 100 mg 100 miligramos
17940906 25 mg 25 miligramos
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 17900616

Marca: Mikromol MM0084.11

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.

1-Methylethyl 4-Hydroxy-2H-1,2-benzothiazine-3-carboxylate 1,1-Dioxide
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Nombre del producto químico o material 1-Methylethyl 4-Hydroxy-2H-1,2-benzothiazine-3-carboxylate 1,1-Dioxide
CAS 76508-35-5
Nombres de analitos o componentes 1-Methylethyl 4-Hydroxy-2H-1,2-benzothiazine-3-carboxylate 1,1-Dioxide
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C12 H13 N O5 S
Certificaciones/conformidad ISO 17025
Sinónimo 1-Methylethyl 4-Hydroxy-2H-1,2-benzothiazine-3-carboxylate 1,1-Dioxide, Piroxicam Imp. I (EP), Piroxicam Impurity I
Fórmula InChI InChI=1S/C12H13NO5S/c1-7(2)18-12(15)10-11(14)8-5-3-4-6-9(8)19(16,17)13-10/h3-7,13-14H,1-2H3
SMILES CC(C)OC(=O)C1=C(O)c2ccccc2S(=O)(=O)N1
Nombre IUPAC propan-2-yl 4-hydroxy-1,1-dioxo-2H-1λ^{6},2-benzothiazine-3-carboxylate
Peso molecular (g/mol) 283.3
Cantidad 100 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 283.051 g/mol
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.