Learn More
1,1,1-Trifluoromethanesulfonic Acid 2-(2-Propen-1-yl)phenyl Ester-d4, TRC
Código de producto. 30455714
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
25 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30455714 100 mg 100 miligramos
30452077 5 mg 5 miligramos
30454043 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30455714 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT790547100MG
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,1,1-Trifluoromethanesulfonic Acid 2-(2-Propen-1-yl)phenyl Ester-d4
Fórmula molecular C10 D4 H5 F3 O3 S
Cantidad 100 mg
Sinónimo Trifluoromethanesulfonic Acid 2-(2-Propen-1-yl)phenyl Ester-d4
Fórmula InChI InChI=1S/C10H9F3O3S/c1-2-5-8-6-3-4-7-9(8)16-17(14,15)10(11,12)13/h2-4,6-7H,1,5H2/i3D,4D,6D,7D
SMILES [2H]c1c([2H])c([2H])c(OS(=O)(=O)C(F)(F)F)c(CC=C)c1[2H]
Nombre IUPAC (2,3,4,5-tetradeuterio-6-prop-2-enylphenyl) trifluoromethanesulfonate
Peso molecular (g/mol) 270.262
Formula Weight (peso de la fórmula) 270.048