Learn More
Vanillyl Butyl Ether, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Vanillyl Butyl Ether |
| CAS | 82654-98-6 |
| Fórmula molecular | C12 H18 O3 |
| Cantidad | 100 g |
| Sinónimo | 4-(Butoxymethyl)-2-methoxyphenol, Hotact VBE |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C12H18O3/c1-3-4-7-15-9-10-5-6-11(13)12(8-10)14-2/h5-6,8,13H,3-4,7,9H2,1-2H3 |
| SMILES | CCCCOCc1ccc(O)c(OC)c1 |
| Nombre IUPAC | 4-(butoxymethyl)-2-methoxyphenol |
| Peso molecular (g/mol) | 210.27 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 210.1256 |