missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Stainless Steel, Duplex, Alloy 2205, S32205, 100g, ARMI∣MBH
Click to view available options
Cantidad:
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
Descripción
Stainless Steel, Duplex, Alloy 2205, S32205, 100g
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Titanium/Tin/Aluminium/Niobium/Carbon/Phosphorus/Tungsten/Vanadium/Cobalt/Nitrogen/Copper/Silicon/Manganese/Molybdenum/Nickel/Chromium/Bismuth/Cadmium/Magnesium/Selenium/Lead/Zinc/Zirconium/Antimony/Hydrogen/Boron/Calcium/Arsenic/Oxygen/Tantalum |
| CAS | 7439-89-6 |
| Cantidad | 100 g |
| Formulario | Pieces |
| Concentration or Composition (by Analyte or Components) | Titanium 0.003 %/Tin 0.006 %/Aluminium 0.007 %/Niobium 0.011 %/Carbon 0.018 %/Phosphorus 0.023 %/Tungsten 0.024 %/Vanadium 0.063 %/Cobalt 0.104 %/Nitrogen 0.17 %/Copper 0.208 %/Silicon 0.46 %/Manganese 1.18 %/Molybdenum 3.2 %/Nickel 5.57 %/Chromium 22.6 %/Bismuth (<0.0001) %/Cadmium (<0.0001) %/Magnesium (<0.001) %/Selenium (<0.001) %/Lead (<0.003) %/Zinc (<0.005) %/Zirconium (<0.005) %/Antimony (0.001) %/Hydrogen (0.001) %/Boron (0.002) %/Calcium (0.002) %/Arsenic (0.003) %/Oxygen (0.004) %/Tantalum (0.02) % |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido