Learn More
IRIS Biotech 100GR H-Gly-2CT Resin 0.3 - 1.1 mmol/g 1% DVB
Marca:  IRIS Biotech RAA1041.0100
Encompass
100GR H-Gly-2CT Resin 0.3 - 1.1 mmol/g 1% DVB
Código de producto. 17268582
  • en la oferta / 100 g