missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Alloy Steel, Ni/Cr/Mo, AISI 4340, G43400, 100g, ARMI∣MBH

Código de producto. 30310360
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 g
Código de producto. Cantidad
30310360 100 g
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 30310360

Marca: ARMI/MBH IARMFE434022C

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

ARMI∣MBH produces high-quality metal alloy certified reference materials and set up standards for Spark-OES, ICP, and XRF elemental analysis. The offering includes steel, aluminum, titanium, nickel, cobalt, copper, magnesium, and more.

Alloy Steel, Ni/Cr/Mo, AISI 4340, G43400, 100g
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Nombre del producto químico o material Aluminium, Antimony, Arsenic, Boron, Calcium, Carbon, Chromium, Cobalt, Copper, Iron, Lead, Manganese, Molybdenum, Nickel, Niobium, Nitrogen, Phosphorus, Silicon, Sulfur, Tin, Titanium, Tungsten, Vanadium
Cantidad 100 g
Peso 100 g
Formulario Pieces
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Calcium: 21 ppm, Antimony: 12 ppm, Boron: 4 ppm, Lead: 0.29 ppm, Titanium: 0.001%, Niobium: 0.003%, Vanadium: 0.0047%, Arsenic: 0.0055%, Nitrogen: 0.007%, Phosphorus: 0.0079%, Tin: 0.0083%, Tungsten: 0.011%, Aluminium: 0.022%, Sulfur: 0.0273%, Cobalt: 0.093%, Copper: 0.174%, Molybdenum: 0.242%, Silicon: 0.244%, Carbon: 0.382%, Manganese: 0.739%, Chromium: 0.787%, Nickel: 1.75%
Titolo del prodotto
Selezionare un problema

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.