missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

10074-G5, MedChemExpress

Código de producto. 16482676
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
Código de producto. Cantidad unitSize
16482676 25 mg 25 miligramos
16493228 10 mg 10 miligramos
16485957 5 mg 5 miligramos
16479776 50 mg 50 miligramos
16464496 100 mg 100 miligramos
5 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16482676

Marca: Medchem Express HY100996

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

MedChemExpress 10074-G5 is an inhibitor of c-Myc-Max dimerization with an IC50 of 146 μM.

10074-G5 is an inhibitor of c-Myc-Max dimerization with an IC50 of 146 μM.

Especificaciones

Nombre del producto químico o material 10074-G5
Forma física Solid
CAS 413611-93-5
Color Red
Cantidad 25 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C18H12N4O3
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death
Información de solubilidad DMSO : ≥ 28 mg/mL (84.26 mM)
SMILES O=[N+]([O-])C1=CC=C(NC2=CC=CC=C2C3=CC=CC=C3)C4=NON=C41
Peso molecular (g/mol) 332.31
Formula Weight (peso de la fórmula) 332.31
Porcentaje de pureza 98.52%
Grado Research
Mostrar más Mostrar menos

Research purposes only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.