Learn More
10058-F4, MedChemExpress
Código de producto. 16418017
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
16418017 5 mg 5 miligramos
16465298 10 mg 10 miligramos
16421507 50 mg 50 miligramos
3 options
Código de producto. 16418017
Marca: Medchem Express HY12702
MedChemExpress 10058-F4 is a c-Myc inhibitor that prevents c-Myc-Max dimerization and transactivation of c-Myc target gene expression.
10058-F4 is a c-Myc inhibitor that prevents c-Myc-Max dimerization and transactivation of c-Myc target gene expression.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 10058-F4
Forma física Solid
CAS 403811-55-2
Color Yellow
Cantidad 5 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C12H11NOS2
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease
Información de solubilidad DMSO : ≥ 41 mg/mL (164.43 mM)
SMILES O=C1NC(S/C1=C/C2=CC=C(CC)C=C2)=S
Peso molecular (g/mol) 249.35
Formula Weight (peso de la fórmula) 249.35
Porcentaje de pureza 99.18%