Learn More
KGW Isotherm™ Matraces aislados cilíndricos Dewar
Descripción
- Manipulación sencilla
- Enfriamiento de muestras pequeñas
- Totalmente plateados de serie
- Aplicaciones flexibles en el laboratorio
- Disponible con o sin agarre lateral
Especificaciones
Especificaciones
| Color | Azul |
| Diámetro exterior (métrico) | 120 mm |
| Para utilizar con (aplicación) | Refrigeración de muestras pequeñas, almacenamiento: nitrógeno líquido (LN2), hielo seco (CO2) y otros refrigerantes |
| Altura interior (métrico) | 290 mm |
| Altura (métrico) | 345 mm |
| Incluye | Sin agarre lateral |
| Capacidad (métrico) | 2000 ml |
| Diámetro interior (métrico) | 100mm |
| Material | Vidrio de borosilicato |