Learn More
KGW Isotherm™ Matraces aislados cilíndricos Dewar
Código de producto. 10169600
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
300 ml
1000 ml
1500 ml
1500 ml
2000 ml
Incluye:
Con agarre lateral
Sin agarre lateral
Altura interior (métrico):
190 mm
235 mm
240 mm
245 mm
290 mm
340 mm
Diámetro interior (métrico):
47mm
77mm
90mm
100mm
100 mm
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
Código de producto. Capacidad (métrico) Incluye Altura interior (métrico) Diámetro interior (métrico) unitSize
10169600 2000 ml Sin agarre lateral 340 mm 90mm cada uno
10433501 1000 ml Sin agarre lateral 235 mm 77mm 1 PCS
10067890 300 ml Sin agarre lateral 190 mm 47mm cada uno
10790232 1500 ml Sin agarre lateral 240 mm 100 mm cada uno
10558672 1500 ml Con agarre lateral 245 mm 90mm cada uno
10109560 1500 ml Sin agarre lateral 245 mm 90mm cada uno
10740412 2000 ml Sin agarre lateral 290 mm 100mm cada uno
7 options
Código de producto. 10169600
Marca: KGW Isotherm™ 10215
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Para el almacenamiento y el aislamiento de productos sensibles a temperaturas, como el hielo seco, el nitrógeno líquido y otros refrigerantes. Los matraces de aislamiento cilíndricos Dewar KGW Isotherm™ incluyen un diseño robusto fabricado con vidrio de borosilicato 3.3.
  • Manipulación sencilla
  • Enfriamiento de muestras pequeñas
  • Totalmente plateados de serie
  • Aplicaciones flexibles en el laboratorio
  • Disponible con o sin agarre lateral
Especificaciones
Color Azul
Diámetro exterior (métrico) 115 mm
Para utilizar con (aplicación) Refrigeración de muestras pequeñas, almacenamiento: nitrógeno líquido (LN2), hielo seco (CO2) y otros refrigerantes
Altura interior (métrico) 340 mm
Altura (métrico) 390 mm
Incluye Sin agarre lateral
Capacidad (métrico) 2000 ml
Diámetro interior (métrico) 90mm
Material Vidrio de borosilicato