Learn More
Hamilton™ 1000 Series Standard PTFE Instrument Syringes without Needles
Código de producto. p-8543014
Click to view available options
Volumen (métrico):
1 ml
10 ml
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 10098390
Marca: Hamilton™ 81322
Setting the standard for quality and reliability.
  • La vida útil de la jeringa es excepcional cuando se usa junto con accionamientos de jeringa de precisión Hamilton™
  • Garantiza la precisión de la manipulación de líquidos
  • Estanca a los gases para un rendimiento sin fugas
Especificaciones
Diámetro exterior (métrico) 10,3 mm
Tipo de producto Aguja de jeringa
Presión máxima 13,8 bar
Temperatura máxima 50 °C
Modelo 1001
Cantidad 1/paq.
Volumen (métrico) 1 ml
Tipo de conexión Luer Lock