Learn More
Hamilton™ Jeringas Gastight™ serie 1000: jeringas de aguja fija, con terminación de tipo LTN, calibre 22, longitud de la aguja de 2 pulg
Código de producto. 10454291
Change view
Click to view available options
Volumen (métrico):
1 ml
2,5 ml
5 ml
10 ml
Número de punta de aguja:
2
3
5
Modelo:
Modelo: 1002
Modelo: 1005
Modelo: 1010
modelo 1001
modelo 1002
Tamaño de la unidad:
cada uno
12 product options available for selection
Product selection table with 12 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Volumen (métrico) Número de punta de aguja Modelo unitSize
10454291 5 ml 2 Modelo: 1005 cada uno
10687255 5 ml 3 Modelo: 1005 cada uno
10248051 1 ml 3 modelo 1001 cada uno
10538131 1 ml 2 modelo 1001 cada uno
10038350 2,5 ml 2 Modelo: 1002 cada uno
10098400 10 ml 2 Modelo: 1010 cada uno
10258384 10 ml 5 Modelo: 1010 cada uno
10455631 1 ml 5 modelo 1001 cada uno
10048350 2,5 ml 5 modelo 1002 cada uno
10051642 5 ml 5 Modelo: 1005 cada uno
10250723 10 ml 3 Modelo: 1010 cada uno
10139731 2,5 ml 3 Modelo: 1002 cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 12 options available.
12 options
Código de producto. 10454291 Proveedor Hamilton™ N.º de proveedor 81517
Jeringa estanca a los gases de volumen medio ideal para dispensar volúmenes de 100 μl a 100 ml. Hay disponible una gran variedad de diferentes terminaciones y opciones de aguja en esta serie.
Terminaciones de jeringa de la serie 1000
  • Aguja cementada con punta Luer (LTN): en jeringas de volumen medio, las agujas están cementadas al cuerpo de la jeringa de vidrio en un punto que se corresponde con la marca de graduación cero. Con esta terminación, el volumen muerto se limita al volumen interno de la aguja. No esterilizables en autoclave. El calibre de la aguja viene determinado por el volumen de la jeringa y no es seleccionable por el usuario.
    • Estilo de punta 2: punta de aguja afilada, biselada, curvada, sin perforación, recomendada para la penetración de septum Calibres disponibles: 33-10
    • Estilo de punta 3: punta de aguja roma para su uso con válvulas de inyección HPLC y para pipeteo de muestras. Calibres disponibles: 33-10
    • Estilo de punta 5: aguja cónica con puerto lateral para la penetración de septum, plásticos y vinilos de calibre fino sin efecto sacabocado. Calibres disponibles: 26-10
TLL sin brida
Especificaciones
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Material Vidrio de borosilicato (cuerpo), PTFE (punta), Acero inoxidable (émbolo)
Calibre de aguja 22 G
Diámetro interior (imperial) 0,41 in
Diámetro interior de la aguja (imperial) 0,016 in
Diámetro interior de la aguja (métrico) 0,41 mm
Diámetro exterior de la aguja (imperial) 0,028 in
Diámetro exterior (imperial) 0,53 in
Diámetro interior (métrico) 10,3 mm
Diámetro exterior (métrico) 13,5 mm
Diámetro exterior de la aguja (métrico) 0,72 mm
Para utilizar con (aplicación) Ideal para inyecciones manuales y automatizadas de HPLC, uso habitual en bombas de jeringa y otros instrumentos de manipulación de líquidos
Longitud de la aguja (imperial) 2 in
Tipo de producto Jeringa estanca a los gases
Presión máxima 200 psi
Temperatura máx. (imperial) 239 °F
Temperatura máxima 115°C
Temperatura mín. (imperial) 50 °F
Modelo Modelo: 1005
Número de punta de aguja 2
Cantidad Unidad
Volumen (métrico) 5 ml
Estilo de punta de aguja Afilada, biselada, curva, sin perforación
Tipo de conexión Punta Luer, cementada