Learn More
Thermo Scientific™ Fiberlite 1000 mL Bottle Accessories
Código de producto. p-10552367 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Tipo de producto:
Almohadilla de fricción
Frasco Fiberlite
Junta tórica
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 4
Código de producto. Tipo de producto unitSize
16241972 Junta tórica paquete de 4
16240921 Frasco Fiberlite cada uno
16250921 Almohadilla de fricción cada uno
3 options
Código de producto. 16241972
Marca: Thermo Scientific™ 0010298
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Assortment of accessories for use with Thermo Scientific™ Fiberlite 1000 mL Bottles
Assortment of accessories, replacement parts for use with Thermo Scientific™ Fiberlite 1000 mL Bottles
Características
  • Accesorio de junta tórica para frascos Fiberlite de 1000 ml
  • Paquete de 4
Certifications
Conformidad normativa: USP clase IV, no citotóxico
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
N.° por paquete Paquete de 4
Volumen hasta el borde (métrico) 1000mL
Certificaciones/conformidad Clase VI de la de la Farmacopea Estadounidense (USP) no citotóxico
Tipo de producto Junta tórica
Para utilizar con (equipo) Frasco Fiberlite de 1000 ml