Learn More
Thermo Scientific™ Rotores basculantes BIOS de 1000 ml
Tienda Thermo Scientific Productos
Click to view available options
Capacidad:
n.a.
6 x 1000 mL
8 x 1000 mL
Tipo:
Cubierta
Rotor basculante
Incluye:
Cestillo redondo (set de 2)
Cubierta para cestillo redondo (set de 2)
Rotor, cestillos redondos, frascos de 1000 mL
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 2
Descripción
Los rotores basculantes Thermo Scientific™ BIOS de 1000 ml se han diseñado para usarse con la centrífuga de bioprocesamiento Thermo Scientific™ Sorvall™ BIOS 16. Estos rotores, que se suministran en su totalidad con cestillos y frascos, se han diseñado para simplificar el funcionamiento de la centrífuga, así como para maximizar la productividad.
Logre un procesamiento eficiente y fiable de las muestras con las siguientes características:
Actualice a los cestillos Thermo Scientific™ Dura-Coat™ con revestimiento de níquel para mejorar la protección contra la corrosión por humedad, los productos químicos o las soluciones alcalinas.
- 8 x 1000 ml (8 l) 5400 rpm como máx. (RCF de 8500 x g máx.);
- 6 Capacidad de 1000 ml (6 l) a 4600 rpm como máx. (RCF de 7117 x g máx.)
- La protección Thermo Scientific™ Eco-Spin™ permite ahorrar hasta un 64 % de energía en comparación con los rotores sin protección
- Son compatibles con las funciones Thermo Scientific™ Auto-Lid™ y Auto-ID™ que posibilitan la apertura instantánea y el guardado de la tapa, y facilitan la identificación del rotor para ahorrar tiempo y proteger la integridad de las muestras
- Garantía de 2 años
Actualice a los cestillos Thermo Scientific™ Dura-Coat™ con revestimiento de níquel para mejorar la protección contra la corrosión por humedad, los productos químicos o las soluciones alcalinas.
Especificaciones
Especificaciones
| Material | Cuerpo del rotor de acero inoxidable, parabrisas y cestillo de aluminio y frasco de polipropileno |
| Tipo | Rotor basculante |
| Capacidad | n.a. |
| Para utilizar con (equipo) | Kits del roto de cestillo basculante de 1000 ml |
| Incluye | Cestillo redondo (set de 2) |