Learn More
Thermo Scientific™ Rotores basculantes BIOS de 1000 ml
Código de producto. 15540194 Tienda Thermo Scientific Productos
Click to view available options
Capacidad:
n.a.
6 x 1000 mL
8 x 1000 mL
Tipo:
Cubierta
Rotor basculante
Incluye:
Cestillo redondo (set de 2)
Cubierta para cestillo redondo (set de 2)
Rotor, cestillos redondos, frascos de 1000 mL
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 2
Código de producto. 15540194
Marca: Thermo Scientific™ 75003961
Ejecute de un modo eficiente y fiable sus métodos de bioprocesamiento con los rotores basculantes Thermo Scientific™ para 6 x 1000ml o 8 x 1000ml.
Los rotores basculantes Thermo Scientific™ BIOS de 1000 ml se han diseñado para usarse con la centrífuga de bioprocesamiento Thermo Scientific™ Sorvall™ BIOS 16. Estos rotores, que se suministran en su totalidad con cestillos y frascos, se han diseñado para simplificar el funcionamiento de la centrífuga, así como para maximizar la productividad.
Logre un procesamiento eficiente y fiable de las muestras con las siguientes características:
  • 8 x 1000 ml (8 l) 5400 rpm como máx. (RCF de 8500 x g máx.);
  • 6 Capacidad de 1000 ml (6 l) a 4600 rpm como máx. (RCF de 7117 x g máx.)
  • La protección Thermo Scientific™ Eco-Spin™ permite ahorrar hasta un 64 % de energía en comparación con los rotores sin protección
  • Son compatibles con las funciones Thermo Scientific™ Auto-Lid™ y Auto-ID™ que posibilitan la apertura instantánea y el guardado de la tapa, y facilitan la identificación del rotor para ahorrar tiempo y proteger la integridad de las muestras
  • Garantía de 2 años
Actualice a los cestillos Thermo Scientific™ Dura-Coat™ con revestimiento de níquel para mejorar la protección contra la corrosión por humedad, los productos químicos o las soluciones alcalinas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo Rotor basculante
Capacidad 6 x 1000 mL
RCF máx. 8.500 x g
Vel. máx 5.400 rpm
Para utilizar con (equipo) Centrífuga Sorvall BIOS 16 Thermo Scientific
Incluye Rotor, cestillos redondos, frascos de 1000 mL