Learn More
Thermo Scientific™ Rotores basculantes BIOS de 1000 ml
Código de producto. 12803412 Tienda Thermo Scientific Productos
Click to view available options
Tipo:
Cubierta
Rotor basculante
Incluye:
Cestillo redondo (set de 2)
Cubierta para cestillo redondo (set de 2)
Rotor, cestillos redondos, frascos de 1000 mL
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 2
Capacidad:
n.a.
6 x 1000 mL
8 x 1000 mL
Código de producto. 12803412
Marca: Thermo Scientific™ 11776
Ejecute de un modo eficiente y fiable sus métodos de bioprocesamiento con los rotores basculantes Thermo Scientific™ para 6 x 1000ml o 8 x 1000ml.
Los rotores basculantes Thermo Scientific™ BIOS de 1000 ml se han diseñado para usarse con la centrífuga de bioprocesamiento Thermo Scientific™ Sorvall™ BIOS 16. Estos rotores, que se suministran en su totalidad con cestillos y frascos, se han diseñado para simplificar el funcionamiento de la centrífuga, así como para maximizar la productividad.
Información para pedidos:
Los cestillos, las cubiertas de sellado y los soportes para microplacas se venden por separado. Para disponer del conjunto completo, solicite el cuerpo del rotor (SH-3000) y los componentes. En el caso de las juntas tóricas de las cubiertas de sellado (juego de seis), solicite 12995. También hay adaptadores de tubos disponibles por separado. Para obtener más información, póngase en contacto con el representante de ventas.
Incluye:
Cestillos de 750 ml (juego de cuatro), N.º 11790
Compatible con:
Serie de centrífugas Thermo Scientific™ Sorvall™ Evolution RC, RC-6 Plus
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo Cubierta
Para utilizar con (equipo) Cuerpo del rotor de cestillos basculantes 1000 ml
Capacidad n.a.
Incluye Cubierta para cestillo redondo (set de 2)