Learn More
Corning™ Placas de Petri bioagrícolas Gosselin™ de 100 x 25 mm
Código de producto. p-4494233
Change view
Click to view available options
Envase:
Placa cuádruple
Tamaño de la unidad:
paquete de 500
Código de producto. Envase unitSize
15422270 Placa cuádruple paquete de 500
1 options
Código de producto. 15422270
Marca: Corning™ BTX9302
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Ideal para la experimentación con semillas
Ideal for seed experimentation
Este producto se ha diseñado en colaboración con los investigadores agrícolas más importantes.
  • 90 mm de diámetro y 25 mm de altura
  • Disponible en dos diseños: Mono y Quad
  • Compatibles con dispensadores/pipeteadores de medios automatizados
  • Esterilizadas mediante radiación
  • Nivel garantizado de esterilización: 10-3
  • Poliestireno virgen ópticamente transparente
  • La altura aumentada permite periodos de germinación de semillas más prolongados
  • Se suministran con gránulos para facilitar manipulación
  • Se suministran con orificios de ventilación para permitir un intercambio de gases uniforme
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de tapón Apilable
Color Transparente
Material Poliestireno
Forma Round
Esterilidad Estéril
Tipo Petri Dish
Para utilizar con (aplicación) Para la germinación de semillas
Envase Placa cuádruple
Ventilación Sí
Altura (métrico) 25 mm
Diámetro (métrico) 100 mm