Learn More
Corning™ Placas de Petri bioagrícolas Gosselin™ de 100 x 25 mm
Descripción
Ideal for seed experimentation
Este producto se ha diseñado en colaboración con los investigadores agrícolas más importantes.
- 90 mm de diámetro y 25 mm de altura
- Disponible en dos diseños: Mono y Quad
- Compatibles con dispensadores/pipeteadores de medios automatizados
- Esterilizadas mediante radiación
- Nivel garantizado de esterilización: 10-3
- Poliestireno virgen ópticamente transparente
- La altura aumentada permite periodos de germinación de semillas más prolongados
- Se suministran con gránulos para facilitar manipulación
- Se suministran con orificios de ventilación para permitir un intercambio de gases uniforme
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de tapón | Apilable |
| Color | Transparente |
| Material | Poliestireno |
| Forma | Round |
| Esterilidad | Estéril |
| Tipo | Petri Dish |
| Para utilizar con (aplicación) | Para la germinación de semillas |
| Envase | Placa cuádruple |
| Ventilación | Sí |
| Altura (métrico) | 25 mm |
| Mostrar más |