missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Mouse IL-22 Alexa Fluor™ 350-conjugated Antibody, R&D Systems™
GREENER_CHOICE

Código de producto. 18703247
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
Código de producto. Cantidad unitSize
18703247 100 μg 100 microgramos
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18703247

Marca: R&D Systems IC582RU100UG

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rat Monoclonal Antibody

IL-22 Monoclonal antibody specifically detects IL-22 in Mouse samples. It is validated for Flow Cytometry
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno IL-22
Aplicaciones Flow Cytometry
Clasificación Monoclonal
Clon 140301R
Conjugado Alexa Fluor 350
Dilución Intracellular Staining by Flow Cytometry
Formulación Supplied 0.2 mg/mL in a saline solution containing BSA and Sodium Azide.
N.º de referencia del gen Q9JJY9
Alias de gen Cytokine Zcyto18, IL-10-related T-cell-derived inducible factor, IL22, IL-D110, IL-TIF, ILTIFIL-10-related T-cell-derived-inducible factor, IL-TIFMGC79382, interleukin 22, interleukin-22, MGC79384, TIFa, TIFIL-23, zcyto18
Especie del huésped Rat
Inmunógeno E. coli-derived recombinant mouse IL-22, Leu34-Val179, Accession # Q9JJY9
Método de purificación Protein A or G purified from cell culture supernatant
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 50616
Especies diana Mouse
Contenido y almacenamiento Protect from light. Do not freeze. 12 months from date of receipt, 2 to 8 °C as supplied.
Formulario Purified
Isotype IgG2a
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.