missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Human GluR6/GRIK2 Alexa Fluor™ 647-conjugated Antibody, R&D Systems™
GREENER_CHOICE

Código de producto. 18710577
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18710577 100 μg 100 microgramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18710577 Proveedor R&D Systems N.º de proveedor FAB9610R100UG

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

KLHL24 Monoclonal antibody specifically detects KLHL24 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno KLHL24
Aplicaciones Flow Cytometry
Clasificación Monoclonal
Clon 818235
Conjugado Alexa Fluor 647
Dilución Flow Cytometry
Formulación Supplied 0.2 mg/mL in a saline solution containing BSA and Sodium Azide.
N.º de referencia del gen Q13002
Alias de gen DRE1, EAA4, GLR6, GluK2, GLUK6, Kainate Receptor Interacting Protein For GluR6, Kainate Receptor-Interacting Protein For GluR6, Kelch-Like 24, Kelch-Like 24 (Drosophila), Kelch-Like Family Member 24, Kelch-Like Protein 24, KLHL24, KRIP6, MRT6, Protein DRE1
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Chinese Hamster Ovary cell line CHO-derived human GluR6/GRIK2 protein, Thr32-Asn549, Accession # Q13002
Método de purificación Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 54800
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Protect from light. Do not freeze. 12 months from date of receipt, 2 to 8 °C as supplied.
Formulario Purified
Isotype IgG2a
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.