Learn More
Justrite™ Rampa de polietileno 100 % reciclado para palés de control de derrames EcoPolyBlend™ cuadrados
Código de producto. 12941415
Change view
Click to view available options
Material:
Polietileno reciclado
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Material unitSize
12941415 Polietileno reciclado cada uno
1 options
Código de producto. 12941415
Marca: Justrite™ 28688
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Aumente la seguridad en el lugar de trabajo y mejore la limpieza mientras utiliza productos respetuosos con el medio ambiente. La rampa Justrite™ de polietileno 100 % reciclado para palés de control de derrames EcoPolyBlend™ cuadrados es un accesorio que facilita el uso de palés de control de derrames.
La rampa para palés cuadrados de 4 bidones se engancha de forma segura al palé y ofrece comodidad al cargar y descargar bidones pesados.
Especificaciones
Color Negro
Material Polietileno reciclado
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 15,87 x 10,16 x 9,52 cm (33 x 10,25 x 49 pulg)
Anchura (imperial) 49 in
Altura (imperial) 10,25 in
Fondo (imperial) 33 in