Learn More
Bel-Art™ Cajas de almacenamiento de polipropileno Scienceware™ de 100 posiciones
Tienda SP Scienceware ProductosDescripción
- Ideal para la organización en la mesa de trabajo, en el congelador o durante el transporte
- Se pueden usar a temperaturas de –80 °C a +121 °C
- Las tapas con bisagras con lengüeta de resorte se abren fácilmente y se cierran de forma segura; el color transparente translúcido siempre permite ver el interior
- Cada posición de la caja está etiquetada con una rejilla alfanumérica
- Componentes ‘antideslizantes’ moldeados en la base y en la tapa para ofrecer un apilamiento seguro
Información de órdenes
Gradillas para congeladores disponibles por separado.
Estas cajas no encajan en gradillas de congelador estándar
Especificaciones
Especificaciones
| Color | Morado |
| Material | Polipropileno |
| Forma | Cuadrada |
| Para utilizar con (aplicación) | Para tubos y frascos criogénicos de 0,5, 1,5 y 2,0 mL |
| Admite | 100 (tubos y viales criogénicos de 0,5, 1,5 y 2 ml) |
| N.º de compartimentos | 100 |
| N.º de lugares | 100 |
| Tipo de producto | Caja de almacenamiento criogénica |
| Cantidad | 5/Paq. |
| Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | 154 x 143 x 56 mm |
| Mostrar más |