Learn More
Bel-Art™ Cajas de almacenamiento de polipropileno Scienceware™ de 100 posiciones
Código de producto. 15550082 Tienda SP Scienceware Productos
Change view
Click to view available options
Color:
Azul
Morado
Naranja
Natural
Negro
Varios
Verde
Tamaño de la unidad:
paquete de 5
Código de producto. Color unitSize
15550082 Verde paquete de 5
15446343 Varios paquete de 5
15540082 Azul paquete de 5
15560082 Naranja paquete de 5
15570082 Morado paquete de 5
15580082 Negro paquete de 5
15530082 Natural paquete de 5
7 options
Código de producto. 15550082
Marca: Bel-Art™ F188510013
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Cajas de almacenamiento de polipropileno de 100 posiciones que ofrecen un almacenamiento compacto y seguro para tubos y viales criogénicos de 0.5, 1.5 y 2.0 ml. A diferencia de las cajas de cartón, no se descomponen si se exponen a la humedad o a un uso intensivo.
  • Ideal para la organización en la mesa de trabajo, en el congelador o durante el transporte
  • Se pueden usar a temperaturas de –80 °C a +121 °C
  • Las tapas con bisagras con lengüeta de resorte se abren fácilmente y se cierran de forma segura; el color transparente translúcido siempre permite ver el interior
  • Cada posición de la caja está etiquetada con una rejilla alfanumérica
  • Componentes ‘antideslizantes’ moldeados en la base y en la tapa para ofrecer un apilamiento seguro
Información de órdenes
Gradillas para congeladores disponibles por separado.
Estas cajas no encajan en gradillas de congelador estándar
Especificaciones
Color Verde
Material Polipropileno
Forma Cuadrada
Para utilizar con (aplicación) Para tubos y frascos criogénicos de 0,5, 1,5 y 2,0 mL
Admite 100 (tubos y viales criogénicos de 0,5, 1,5 y 2 ml)
N.º de compartimentos 100
N.º de lugares 100
Tipo de producto Caja de almacenamiento criogénica
Cantidad 5/Paq.
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 154 x 143 x 56 mm
Longitud (métrico) 154 mm
Anchura (métrico) 143 mm
Altura (métrico) 56 mm