Learn More
Estándar de turbidez sin relación de 100 NTU, Reagecon
BIOPHARMA
Código de producto. p-7159732 Tienda Reagecon Productos
Click to view available options
Volumen (métrico):
100 ml
500 ml
Tamaño de la unidad:
100 ML
500 ml
Código de producto. 11576583
Marca: Reagecon CRSR100100
Suspensión de microesferas de polímero extremadamente precisas (±1 %) con estabilidad de vida útil garantizada incluso después de abrir el frasco.
  • Estándar de referencia de turbidez, material de referencia de turbidez.
  • Diseñado y formulado para superar los problemas de seguridad, precisión y estabilidad adversos experimentados con otros estándares de turbidez, principalmente estándares basados en formacina.
  • contenedores
  • Trazable al NIST
  • No tóxico, no cancerígeno
  • Muy preciso
  • Estable
  • Aprobado por la EPA
Especificaciones
Para utilizar con (equipo) Instrumentos con relación
Descripción Formato líquido en frasco de HDPE
Exactitud Precisión ± 1 % NTU
Turbidez 100 NTU ± 1 %
Volumen (métrico) 100 ml