Learn More
Hamilton™ 100 μL, modelo 1710 TLL SYR, jeringa de instrumento
Descripción
Hoja de especificaciones
- Volumen – 100 μl
- Tipo de jeringa – estanco a los gases
- Jeringas serie – 1700
- Terminación – Luer Lock de PTFE (TLL)
- Aguja – Jeringa para instrumental
- Grosor – No se incluye la aguja
- Estilo de punta – No se incluye la aguja
- Longitud de la aguja – No se incluye la aguja
- Tipo de émbolo – Montaje de poste lateral (XL)
- Trayectoria del líquido – Vidrio de borosilicato, PTFE
- Esterilizable en autoclave – No
- Esterilizable en gas – Sí
- máx. – 68,9 bar
- Temperatura máxima – 115 °C / 239 °F
- Temperatura mínima – 10 °C / 50 °F
- Diámetro interior del cuerpo – 0,057 pulg. (1,46 mm)
- Diámetro exterior del cuerpo – 0,305 pulg. (7,75 mm)
- Volumen muerto de aguja estándar – N/D
- Cantidad de ventas – Una jeringa por paquete
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Modelo 1710 TLL SYR, jeringa de instrumento |
| Volumen (métrico) | 100 μl |
Título del producto
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?