Learn More
Hamilton™ 100 μL 1800 Series Gas Tight Syringe
Código de producto. 17894242
Change view
Click to view available options
Calibre de aguja:
22s G
No se incluye la aguja
Estilo de punta de aguja:
Afilada, biselada, curva, sin perforación
No se incluye la aguja
Tipo de conexión:
Cementada
Extraíble
Tamaño de la unidad:
cada uno
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Calibre de aguja Estilo de punta de aguja Tipo de conexión unitSize
17894242 22s G Afilada, biselada, curva, sin perforación Extraíble cada uno
17834362 22s G Afilada, biselada, curva, sin perforación Cementada cada uno
17874352 No se incluye la aguja No se incluye la aguja Extraíble cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 17894242 Proveedor Hamilton™ N.º de proveedor CAL764601
The 1800 Series Gas Tight syringes are the reinforced plunger version of the 1700 Series.
  • Attached to the flange of the syringe is a blue syringe holder, which provides an area to hold the syringe that prevents heat transfer, dispense inaccuracies, and plunger blow outs.
  • Provides additional support to small-volume plungers that are prone to bending during injection.
  • This series of syringes are ideal for dispensing volumes up to 100 μL.
Especificaciones
Esterilizables en autoclave Autoclavable
Material PTFE
Calibre de aguja 22s G
Diámetro interior (imperial) 0,057 in
Diámetro interior de la aguja (imperial) 0,0059 in
Diámetro interior de la aguja (métrico) 0.15 mm
Diámetro exterior de la aguja (imperial) 0,0283 in
Diámetro exterior (imperial) 0,305 in
Diámetro interior (métrico) 1.49 mm
Diámetro exterior (métrico) 7.75 mm
Diámetro exterior de la aguja (métrico) 0.72 mm
Longitud de la aguja (imperial) 2 in
Temperatura máx. (imperial) 239 °F
Temperatura máxima 115°C
Temperatura mín. (imperial) 50 °F
Modelo 1810 RN
Temperatura mín. (métrico) 10 °C
Cantidad 1
Volumen (métrico) 100 μl
Longitud de la aguja (métrico) 51 mm
Estilo de punta de aguja Afilada, biselada, curva, sin perforación
Tipo de conexión Extraíble