Learn More
Thermo Scientific™ Empalmes 100 % de grafito para instrumentos Thermo Scientific
Código de producto. 10311485 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Para utilizar con (equipo):
Inyectores Agilent y detectores no MS
Inyectores y detectores no MS Thermo Scientific TRACE Ultra SSL
Diámetro (métrico):
0,32 mm
0,53 mm
3,175 mm
6,35 mm
Entre 0,1 y 0,25 mm
Tamaño de la unidad:
10 PCS
paquete de 10
Código de producto. Para utilizar con (equipo) Diámetro (métrico) unitSize
10311485 Inyectores Agilent y detectores no MS 3,175 mm paquete de 10
10444793 Inyectores y detectores no MS Thermo Scientific TRACE Ultra SSL 0,53 mm paquete de 10
10110943 Inyectores y detectores no MS Thermo Scientific TRACE Ultra SSL 0,32 mm paquete de 10
10756144 Inyectores y detectores no MS Thermo Scientific TRACE Ultra SSL Entre 0,1 y 0,25 mm paquete de 10
10409624 Inyectores Agilent y detectores no MS 6,35 mm 10 PCS
5 options
Código de producto. 10311485
Marca: Thermo Scientific™ 290GA108
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Garantice conexiones fiables de instrumentos de GC Thermo Scientific™ con estos empalmes de 100 % de grafito para instrumentos Thermo Scientific™.
Asegure un rendimiento óptimo de su instrumento para GC Thermo Scientific™ con los empalmes Thermo Scientific™. Están disponibles en tres materiales diferentes y en distintas dimensiones para adaptarse a una amplia gama de instrumentos y aplicaciones. Todos los empalmes se suministran en blísteres individuales sin contaminantes.
Características
  • Disponibles en 100 % de grafito, 15 % de grafito/85 % de vespel y metal SilTite
  • Empalmes para diferentes tipos de inyectores y detectores
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo Columna empaquetada
Descripción 6,35 mm (1/8 in) de diámetro exterior; Agilent 5890, 6890, 6850
Diámetro (imperial) 6,35 mm (1/8 in)
Diámetro (métrico) 3,175 mm
Para utilizar con (equipo) Inyectores Agilent y detectores no MS
Material 100 % grafito