Learn More
- Home
- Products
- Filtros y filtración
- Tamices mecánicos
- Linker Industrietechnik™ Tamiz de prueba de acero inoxidable de 100 mm de diám. x 45 mm de altura
Linker Industrietechnik™ Tamiz de prueba de acero inoxidable de 100 mm de diám. x 45 mm de altura
Código de producto. 11797176
Change view
Click to view available options
Tamaño de poro:
0,25 μm
20 μm
25 μm
32 μm
36 μm
38 μm
40 μm
45 μm
50 μm
53 μm
56 μm
63 μm
71 μm
75 μm
80 μm
90 μm
100 μm
1 mm
106 μm
112 μm
125 μm
150 μm
1,6mm
160 μm
1,8mm
180 μm
200 μm
2 mm
212 μm
2,24mm
2,5mm
2,8mm
280 μm
300 μm
355 μm
400 μm
4 mm
425 μm
500 μm
600 μm
630 μm
710 μm
800 μm
8 mm
850 μm
900 μm
10 mm
Unit Size:
1 PCS
cada uno
47 product options available for selection
| Product Code. | Tamaño de poro | unitSize |
|---|---|---|
| 11797176 | 4 mm | cada uno |
| 11787126 | 125 μm | cada uno |
| 11777126 | 112 μm | cada uno |
| 11767156 | 1 mm | 1 PCS |
| 11717196 | 10 mm | cada uno |
| 11787106 | 20 μm | cada uno |
| 11797106 | 25 μm | cada uno |
| 11707116 | 32 μm | cada uno |
| 11717116 | 36 μm | cada uno |
| 11737696 | 38 μm | cada uno |
| 11727116 | 40 μm | cada uno |
| 11747116 | 50 μm | 1 PCS |
| 11757116 | 56 μm | cada uno |
| 11747696 | 53 μm | cada uno |
| 11767116 | 63 μm | cada uno |
| 11777116 | 71 μm | cada uno |
| 11757696 | 75 μm | cada uno |
| 11747126 | 80 μm | cada uno |
| 11757126 | 90 μm | cada uno |
| 11767696 | 106 μm | cada uno |
| 11767126 | 100 μm | cada uno |
| 11777696 | 150 μm | cada uno |
| 11707136 | 160 μm | cada uno |
| 11717136 | 180 μm | cada uno |
| 11727136 | 200 μm | 1 PCS |
| 11787696 | 212 μm | cada uno |
| 11737146 | 0,25 μm | cada uno |
| 11747146 | 280 μm | cada uno |
| 11797696 | 300 μm | cada uno |
| 11767146 | 355 μm | cada uno |
| 11707706 | 425 μm | cada uno |
| 11777146 | 400 μm | cada uno |
| 11717706 | 600 μm | cada uno |
| 11717156 | 630 μm | cada uno |
| 11727156 | 710 μm | cada uno |
| 11747156 | 800 μm | cada uno |
| 11727706 | 850 μm | cada uno |
| 11717166 | 1,8mm | cada uno |
| 11757156 | 900 μm | cada uno |
| 11707166 | 1,6mm | cada uno |
| 11727166 | 2 mm | cada uno |
| 11737166 | 2,24mm | cada uno |
| 11757176 | 2,5mm | cada uno |
| 11767176 | 2,8mm | cada uno |
| 11797186 | 8 mm | cada uno |
| 11737116 | 45 μm | cada uno |
| 11797146 | 500 μm | cada uno |
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 47 options available.
This item is not returnable.
View return policy
Product Code.
11797176
Supplier
Linker Industrietechnik™
Supplier No.
551.040.200070
This item is not returnable.
View return policy
Description
- Gradillas de acero inoxidable con una altura interna de 45 mm
- Diámetro: 100 mm
- Pantalla de tamizado de acero inoxidable
- Unión de soldadura suave
- Número de identificación y certificado de conformidad
- Resistentes a temperaturas de hasta 170°C
Specifications
Specifications
| Cantidad | 1 unidad |
| Tamaño de poro | 4 mm |
| Tipo | Tamiz de pruebas |
| Certificaciones/conformidad | Conformidad con las normas 2.1 EN 10 204 e ISO 3310-1. Intervalo principal de acuerdo con ISO 565 (aberturas de mallas). |
| Material | Acero inoxidable |
| Altura (métrico) | 45 mm |
| Diámetro exterior (imperial) | 100mm |
| Mesh Material | Acero inoxidable |