Learn More
Linker Industrietechnik™ Tamiz de prueba de acero inoxidable de 100 mm de diám. x 45 mm de altura
Código de producto. 11747146
Change view
Click to view available options
Tamaño de poro:
0,25 μm
20 μm
25 μm
32 μm
36 μm
38 μm
40 μm
45 μm
50 μm
53 μm
56 μm
63 μm
71 μm
75 μm
80 μm
90 μm
100 μm
1 mm
106 μm
112 μm
125 μm
150 μm
1,6mm
160 μm
1,8mm
180 μm
200 μm
2 mm
212 μm
2,24mm
2,5mm
2,8mm
280 μm
300 μm
355 μm
400 μm
4 mm
425 μm
500 μm
600 μm
630 μm
710 μm
800 μm
8 mm
850 μm
900 μm
10 mm
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
Código de producto. Tamaño de poro unitSize
11747146 280 μm cada uno
11787126 125 μm cada uno
11777126 112 μm cada uno
11767156 1 mm 1 PCS
11717196 10 mm cada uno
11787106 20 μm cada uno
11797106 25 μm cada uno
11707116 32 μm cada uno
11717116 36 μm cada uno
11737696 38 μm cada uno
11727116 40 μm cada uno
11747116 50 μm 1 PCS
11757116 56 μm cada uno
11747696 53 μm cada uno
11767116 63 μm cada uno
11777116 71 μm cada uno
11757696 75 μm cada uno
11747126 80 μm cada uno
11757126 90 μm cada uno
11767696 106 μm cada uno
11767126 100 μm cada uno
11777696 150 μm cada uno
11707136 160 μm cada uno
11717136 180 μm cada uno
11727136 200 μm 1 PCS
11787696 212 μm cada uno
11737146 0,25 μm cada uno
11797696 300 μm cada uno
11767146 355 μm cada uno
11707706 425 μm cada uno
11777146 400 μm cada uno
11717706 600 μm cada uno
11717156 630 μm cada uno
11727156 710 μm cada uno
11747156 800 μm cada uno
11727706 850 μm cada uno
11717166 1,8mm cada uno
11757156 900 μm cada uno
11707166 1,6mm cada uno
11727166 2 mm cada uno
11737166 2,24mm cada uno
11757176 2,5mm cada uno
11767176 2,8mm cada uno
11797176 4 mm cada uno
11797186 8 mm cada uno
11737116 45 μm cada uno
11797146 500 μm cada uno
47 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 11747146
Marca: Linker Industrietechnik™ 551.040.200039
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Visualizzare prodotti alternativi
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Tamiza partículas en amplia gama de tamaños de poro. Estos tamices de ensayo de acero inoxidable cuentan con una altura interna de 45 mm y un diámetro de 100 mm.
  • Gradillas de acero inoxidable con una altura interna de 45 mm
  • Diámetro: 100 mm
  • Pantalla de tamizado de acero inoxidable
  • Unión de soldadura suave
  • Número de identificación y certificado de conformidad
  • Resistentes a temperaturas de hasta 170°C
Specifica
Cantidad 1 unidad
Tamaño de poro 280 μm
Tipo Tamiz de pruebas
Certificaciones/conformidad Conformidad con las normas 2.1 EN 10 204 e ISO 3310-1
Material Acero inoxidable
Altura (métrico) 45 mm
Diámetro exterior (imperial) 100mm
Mesh Material Acero inoxidable
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.