Learn More
Ácido 10-undecinoico, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-7021469
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
11434894 5 g 5 g
11444894 25 g 25 g
2 options
Código de producto. 11434894
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar A13815.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 2777-65-3 | C11H18O2 | 182.263 g/mol
10-Undecynoic acid may be employed as a biochemical probe in an assay for the microsomal hydroxylation of lauric acid (LA), based on HPLC with flow-through radiochemical detection. It was employed as model compound to investigate the microwave assisted surface click reactions catalyzed with Cu(II)/sodium L-ascorbate. It is reported as highly selective irreversible inhibitor of hepatic ω- and ω-1-lauric acid hydroxylases.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El ácido 10-undecinoico puede emplearse como sonda bioquímica en un ensayo de la hidroxilación microsomal del ácido laurico (LA), basado en HPLC con detección radioquímica de flujo. Se ha utilizado como compuesto modelo para investigar reacciones de clic de superficie asistidas por microondas catalizadas con L-ascorbato de Cu(II)/sodio. Se considera un inhibidor irreversible altamente selectivo de las hidroxilasas de ácido hepático y ω- y ω-1-láurico.
Solubilidad
Escasamente soluble en agua.
Notas
Almacenar a 4 °C y lejos de materiales incompatibles, como agentes oxidantes
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2777-65-3
Fórmula molecular C11H18O2
Peso molecular (g/mol) 182.263
Número MDL MFCD00014389
Clave InChI OAOUTNMJEFWJPO-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 10-undecynoic acid, hendecynoic acid, unii-2f79g7h1wy, undec-10-ynoicacid, acmc-1cp9s, undec-1-yn-11-oic acid, 4-02-00-01738 beilstein handbook reference
PubChem CID 31039
Nombre IUPAC ácido 10-undecinoico
SMILES C#CCCCCCCCCC(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 10-Undecynoic acid
Punto de fusión 40°C to 43°C
Punto de ebullición 174°C to 176°C (4 mmHg)
Temperatura de inflamación 161°C (321°F)
Olor Odorless
Cantidad 5 g
Beilstein 1704918
Información de solubilidad Sparingly Soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 182.26
Porcentaje de pureza 96%