Learn More
Ácido 10-undecilénico,99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-7024450
Change view
Click to view available options
Cantidad:
250 g
1000 g
Tamaño de la unidad:
1000 g
250 g
11489416 250 g 250 g
11479416 1000 g 1000 g
2 options
Código de producto. 11489416
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar A19122.30
Solicitar formato a granel o personalizado
Edge
CAS: 112-38-9 | C11H20O2 | 184.279 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Suitable for battery materials development.
Aplicaciones
El ácido 10-undecilénico se utiliza para la preparación de ingredientes farmacéuticos activos, cosméticos, perfumes, champús anticaspa y polvos antimicrobianos. Se utiliza para el tratamiento de los problemas de la piel y como agente antifúngico. Participa en la producción de nailon-11, metilundecilenato, aldehído undecilénico y alcohol undecilénico. Además, se utiliza como almizcle en perfumes y aromas.
Solubilidad
Soluble en alcohol, cloroformo, éter dietílico, benceno y aceites fijos o volátiles. No soluble en agua caliente y fría.
Notas
Incompatible con bases, agentes oxidantes y agentes reductores.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 112-38-9
Fórmula molecular C11H20O2
Peso molecular (g/mol) 184.279
Número MDL MFCD00004442
Clave InChI FRPZMMHWLSIFAZ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 10-undecenoic acid, undecylenic acid, desenex, 10-hendecenoic acid, renselin, declid, sevinon, 10-undecylenic acid, 9-undecylenic acid, undecyl-10-enic acid
PubChem CID 5634
ChEBI CHEBI:35045
Nombre IUPAC ácido undec-10-enoico
SMILES C=CCCCCCCCCC(=O)O
Specifications
Nombre del producto químico o material 10-Undecenoic acid
Punto de fusión 22°C to 25°C
Densidad 0.91
Punto de ebullición 126°C to 128°C (1 mmHg)
Temperatura de inflamación 160°C (320°F)
Índice de refracción 1.4493
Cantidad 250 g
Beilstein 1762631
Índice Merck 14,9848
Información de solubilidad Soluble in alcohol,chloroform,diethyl ether,benzene and fixed or volatile oils. Insoluble in hot water and cold water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 184.28
Porcentaje de pureza 99%
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • 10-Undecenoic acid
Signal Word
  • Atención
Hazard Category
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 3
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
Hazard Statement
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H412-Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Precautionary Statement
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contém: 10-Undecenoic acid