Learn More
Masterflex™ Bomba de infusión de 10 jeringas
Click to view available options
Caudal:
De 0,001 μL a 147 mL/h
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
Para canales Masterflex de 230 V, 50/60 Hz, 279 mm x 152 mm x 305 mm(An x Al x F), de 0,001μ l/h a 147 ml/h 10 con jeringas de 10μ l a 140 mL
Especificaciones
Especificaciones
| Tensión | 230 V |
| Caudal | De 0,001 μL a 147 mL/h |
| Fuerza lineal (métrico) | 29,99 bar (40 psi) |
| Reproducibilidad | ±0,1% |
| Tipo | Bomba de jeringa |
| Requisitos eléctricos | 230 V |
| Aplicaciones | Manipulación de caudales muy bajos |
| Tipo de pantalla | LCD alfanumérica retroiluminada |
| Exactitud del caudal | ± < 1 % |