Learn More
10-fenil-1-decanol, 96 %, Thermo Scientific™
Código de producto. p-7045321
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
11328335 1 g 1 g
11338335 5 g 5 g
2 options
Código de producto. 11328335
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar L10269.03
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 62607-69-6
Fórmula molecular C16H26O
Peso molecular (g/mol) 234.383
Número MDL MFCD00014426
Clave InChI WNFXODBOMMSELY-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 10-phenyl-1-decanol, benzenedecanol, acmc-20aozo, 10-phenyl-n-decanol, 10-phenyl-1-decyl alcohol
PubChem CID 568845
Nombre IUPAC 10-fenildecan-1-ol
SMILES C1=CC=C(C=C1)CCCCCCCCCCO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 10-Phenyl-1-decanol
Punto de fusión 35°C to 37°C
Punto de ebullición 145°C to 147°C (0.5 mmHg)
Cantidad 1 g
Beilstein 1955067
Formula Weight (peso de la fórmula) 234.39
Porcentaje de pureza 96%