Learn More
Hamilton™ 10 mL 1000 Series Gas Tight Syringe
Código de producto. 17854322
Change view
Click to view available options
Calibre de aguja:
22 G
No se incluye la aguja
Estilo de punta de aguja:
Afilada, biselada, curva, sin perforación
No se incluye la aguja
Romo
Tipo de conexión:
Bloqueo de muestra
Extraíble
Luer Lock
Punta Luer
Punta Luer, cementada
Tamaño de la unidad:
cada uno
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Calibre de aguja Estilo de punta de aguja Tipo de conexión unitSize
17854322 22 G Romo Punta Luer, cementada cada uno
17884392 No se incluye la aguja No se incluye la aguja Punta Luer cada uno
17844322 22 G Afilada, biselada, curva, sin perforación Punta Luer, cementada cada uno
17864392 No se incluye la aguja No se incluye la aguja Extraíble cada uno
17834212 22 G Afilada, biselada, curva, sin perforación Luer Lock cada uno
17844202 No se incluye la aguja No se incluye la aguja Bloqueo de muestra cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 17854322 Proveedor Hamilton™ N.º de proveedor CAL81620
The 1000 Series syringes offer a mid-volume Gas Tight solution.
  • This syringe series boasts a variety of termination and needle options, providing exceptional versatility and adaptability.
  • Dispenses volumes up to 10 mL.
Especificaciones
Esterilizables en autoclave Not Autoclavable
Material Stainless Steel
Calibre de aguja 22 G
Diámetro interior (imperial) 0,574 in
Diámetro interior de la aguja (imperial) 0,0161 in
Diámetro interior de la aguja (métrico) 0.41 mm
Diámetro exterior de la aguja (imperial) 0,0283 in
Diámetro exterior (imperial) 0,695 in
Diámetro interior (métrico) 14.6 mm
Diámetro exterior (métrico) 17.7 mm
Diámetro exterior de la aguja (métrico) 0.72 mm
Longitud de la aguja (imperial) 2 in
Tipo de producto Gas Tight Syringe
Temperatura máx. (imperial) 122 °F
Temperatura máxima 50 °C
Temperatura mín. (imperial) 50 °F
Modelo 101 LTN
Temperatura mín. (métrico) 10 °C
Cantidad 1
Volumen (métrico) 10 mL
Longitud de la aguja (métrico) 51 mm
Estilo de punta de aguja Romo
Tipo de conexión Punta Luer, cementada