Learn More
Hamilton™ 10 μl, modelo 701 N Shimadzu SYR, (brida metálica), aguja cementada, 23s ga, 4,29 cm (1,69 pulg.), estilo punta AS
Descripción
Hoja de especificaciones
- Volumen – 10 μl
- Tipo de jeringa – Microliter
- Jeringas serie – 700
- Terminación – Aguja cementada (N)
- Aguja – Aguja cementada
- Grosor – Calibre 23s
- Estilo de punta – AS
- Longitud de la aguja – 1,69 pulg. (43 mm)
- Trayectoria del líquido – SST, vidrio de borosilicato
- Esterilizable en autoclave – No
- Esterilizable en gas – Sí
- Temperatura máxima – 50 °C / 122 °F
- Temperatura mínima – 20 °C (68 °F)
- Diámetro interior de la aguja – 0,0045 pulg. (0,11 mm)
- Diámetro exterior de la aguja – 0,0238 pulg. (0,64 mm)
- Volumen muerto de aguja estándar – 0,46 μl
- Cantidad de ventas – Una jeringa por paquete
Especificaciones
Especificaciones
| Calibre de aguja | Calibre 23s |
| Tipo de producto | SYR Shimadzu |
| Volumen (métrico) | 10 μl |
| Longitud de la aguja (métrico) | 43 mm |