Learn More
Wheaton™ Asa de siembra de 10 μl
Código de producto. 16415009
Click to view available options
Tamaño:
Corto
Estándar
Tamaño de la unidad:
paquete de 500
paquete de 6000
Código de producto. 16415009
Marca: Wheaton™ 711300
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Asa de siembra para administrar un volumen conocido de muestra de líquido para permitir un análisis microbiológico preciso
  • Para la dispersión de muestras en una superficie de agar
  • Cumple con los estándares cuantitativos para el tratamiento de muestras microbiológicas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Desechables Sí
Longitud (métrico) 199 mm
Material ABS
Esterilidad Estéril
Tamaño Corto
Color Azul
Cantidad 6000
Tipo de empaquetado Envasado en bolsa separable
Esterilizables en autoclave No