Learn More
SP Bel-Art™ Bidón de 10 L sin espita
Código de producto. 17233834 Tienda SP Scienceware Productos
Change view
Click to view available options
:
Bidón de 10 L sin espita
Código de producto.
17233834 Bidón de 10 L sin espita
1 options
Código de producto. 17233834
Marca: SP Bel-Art™ F107940025
Solo quedan null
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Esterilizable en autoclave y fabricado en polipropileno aprobado por la FDA
  • Cumple con la norma 21 CFR 177.1520 para el contacto directo con alimentos y bebidas
  • Certificación Clase VI de la Farmacopea Estadounidense (USP) para las demandas de los sectores biotecnológicos y farmacéuticos
  • Para almacenar y dispensar grandes lotes de medios de cultivo, agua destilada y otras soluciones
  • Excelente resistencia química
  • Asas grandes para facilitar el transporte
  • Esterilizable en autoclave con vapor a 121 °C
  • El tapón de rosca de 83 mm incluye una arandela de elastómero termoplástico integrada para un sellado positivo
  • El tapón moldeado acepta la espiga
    • Situado en la parte inferior para un drenaje más completo
Specifications
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Capacidad (imperial) 2,6 gal
Capacidad (métrico) 10 L
Certificaciones/conformidad Cumple con la norma 21 CFR 177.1520, certificado USP Clase VI
Tamaño del tapón 83 mm
Tipo de tapón Tapón de rosca
Para utilizar con (aplicación) Para almacenar y dispensar grandes lotes de medios de cultivo, agua destilada y otras soluciones
Incluye Tapa de rosca con arandela de elastómero termoplástico
Material Polipropileno
Tipo de producto Garrafón