Learn More
Hamilton™ 10 μL 700 Series Microliter Syringe
Descrizione
- The 700 series is the original Hamilton syringe.
- This series of Microliter syringes is designed to solve the general liquid handling requirements of manufacturing and research laboratories.
- The 700 series remains the industry standard.
- The plungers and barrels are not interchangeable or replaceable.
- The plungers and barrels are not interchangeable or replaceable.
- Dispenses volumes up to 10 μL.
Specifica
Specifica
| Esterilizables en autoclave | Not Autoclavable |
| Material | Stainless Steel |
| Calibre de aguja | 26s G |
| Diámetro interior (imperial) | 0,019 in |
| Diámetro interior de la aguja (imperial) | 0,005 in |
| Diámetro interior de la aguja (métrico) | 0.13 mm |
| Diámetro exterior de la aguja (imperial) | 0,0187 in |
| Diámetro exterior (imperial) | 0,260 in |
| Diámetro interior (métrico) | 0.485 mm |
| Diámetro exterior (métrico) | 6.60 mm |
| Vedi altri risultati |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?