Learn More
Hamilton™ 10 μL 700 Series Microliter Syringe
Código de producto. 17804372
Change view
Click to view available options
Calibre de aguja:
22s G
23s G
26s G
De 23s a 26s G
No se incluye la aguja
Personalizado
Estilo de punta de aguja:
Afilada, biselada, curva, sin perforación
Cono
No se incluye la aguja
Personalizado
Romo
Tipo de conexión:
Cementada
Extraíble
Punta Luer
Punta Luer, cementada
Longitud de la aguja (métrico):
43,4 mm
51 mm
No se incluye la aguja
Personalizado
Tamaño de la unidad:
cada uno
15 product options available for selection
Product selection table with 15 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Calibre de aguja Estilo de punta de aguja Tipo de conexión Longitud de la aguja (métrico) unitSize
17804372 26s G Afilada, biselada, curva, sin perforación Cementada 51 mm cada uno
17874252 No se incluye la aguja No se incluye la aguja Punta Luer, cementada No se incluye la aguja cada uno
17864362 No se incluye la aguja No se incluye la aguja Punta Luer No se incluye la aguja cada uno
17814402 Personalizado Personalizado Cementada Personalizado cada uno
17834332 23s G Cono Cementada 43,4 mm cada uno
17804272 22s G Romo Cementada 51 mm cada uno
17894332 22s G Cono Cementada 51 mm cada uno
17894292 23s G Afilada, biselada, curva, sin perforación Cementada 51 mm cada uno
17834302 De 23s a 26s G Cono Cementada 43,4 mm cada uno
17894282 26s G Afilada, biselada, curva, sin perforación Cementada 43,4 mm cada uno
17834262 26s G Afilada, biselada, curva, sin perforación Extraíble 51 mm cada uno
17814302 No se incluye la aguja No se incluye la aguja Extraíble No se incluye la aguja cada uno
17874362 26s G Cono Extraíble 51 mm cada uno
17864332 26s G Cono Cementada 51 mm cada uno
17894182 26s G Romo Cementada 51 mm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 15 options available.
15 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 17804372 Fornitore Hamilton™ N. del fornitore CAL80300
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
The 700 Series Microliter Syringe fulfills the general liquid handling requirements of manufacturing and research laboratories.
  • The 700 series is the original Hamilton syringe.
  • This series of Microliter syringes is designed to solve the general liquid handling requirements of manufacturing and research laboratories.
  • The 700 series remains the industry standard.
  • The plungers and barrels are not interchangeable or replaceable.
  • The plungers and barrels are not interchangeable or replaceable.
  • Dispenses volumes up to 10 μL.
Specifica
Esterilizables en autoclave Not Autoclavable
Material Stainless Steel
Calibre de aguja 26s G
Diámetro interior (imperial) 0,019 in
Diámetro interior de la aguja (imperial) 0,005 in
Diámetro interior de la aguja (métrico) 0.13 mm
Diámetro exterior de la aguja (imperial) 0,0187 in
Diámetro exterior (imperial) 0,260 in
Diámetro interior (métrico) 0.485 mm
Diámetro exterior (métrico) 6.60 mm
Diámetro exterior de la aguja (métrico) 0.47 mm
Longitud de la aguja (imperial) 2 in
Tipo de producto Jeringa Microliter
Temperatura máx. (imperial) 122 °F
Temperatura máxima 50 °C
Temperatura mín. (imperial) 50 °F
Modelo 701 N
Temperatura mín. (métrico) 10 °C
Cantidad 1
Volumen (métrico) 10 μl
Longitud de la aguja (métrico) 51 mm
Estilo de punta de aguja Afilada, biselada, curva, sin perforación
Tipo de conexión Cementada
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.