Learn More
Hamilton™ 10 μL 1700 Series Gas Tight Syringe
Descripción
- This series of syringes are ideal for dispensing volumes up to 10 μL.
- A variety of different terminations and needle options are available in this series.
Especificaciones
Especificaciones
| Esterilizables en autoclave | Not Autoclavable |
| Material | PTFE |
| Calibre de aguja | 23s G |
| Diámetro interior (imperial) | 0,018 in |
| Diámetro exterior (imperial) | 0,260 in |
| Diámetro interior (métrico) | 0.460 mm |
| Diámetro exterior (métrico) | 6.60 mm |
| Longitud de la aguja (imperial) | 1,69 in |
| Tipo de producto | Gas Tight Syringe |
| Temperatura máx. (imperial) | 122 °F |
| Mostrar más |