Learn More
Hamilton™ 10 μL 1700 Series Gas Tight Syringe
Código de producto. 17854252
Change view
Click to view available options
Calibre de aguja:
22s G
23s G
26S (sin aguja incluida)
26s G
No se incluye la aguja
Personalizado
Estilo de punta de aguja:
Afilada, biselada, curva, sin perforación
Cono
Curvo, biselado (no incluye aguja)
No se incluye la aguja
Personalizado
Romo
Tipo de conexión:
Cementada
Extraíble
Tamaño de la unidad:
cada uno
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Calibre de aguja Estilo de punta de aguja Tipo de conexión unitSize
17854252 23s G Cono Extraíble cada uno
17864252 23s G Personalizado Cementada cada uno
17894322 Personalizado Personalizado Cementada cada uno
17804362 26S (sin aguja incluida) Curvo, biselado (no incluye aguja) Extraíble cada uno
17814362 26s G Afilada, biselada, curva, sin perforación Cementada cada uno
17844412 26s G Romo Cementada cada uno
17834412 26s G Cono Cementada cada uno
17884242 No se incluye la aguja No se incluye la aguja Extraíble cada uno
17864412 22s G Romo Extraíble cada uno
17864242 26s G Afilada, biselada, curva, sin perforación Extraíble cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Código de producto. 17854252 Proveedor Hamilton™ N.º de proveedor CAL80087
The 1700 Series syringes are the Gas Tight version of the 700 series syringes.
  • This series of syringes are ideal for dispensing volumes up to 10 μL.
  • A variety of different terminations and needle options are available in this series.
Especificaciones
Esterilizables en autoclave Autoclavable
Material Borosilicate Glass
Calibre de aguja 23s G
Diámetro interior (imperial) 0,018 in
Diámetro interior de la aguja (imperial) 0,0133 in
Diámetro interior de la aguja (métrico) 0.34 mm
Diámetro exterior de la aguja (imperial) 0,0238 in
Diámetro exterior (imperial) 0,260 in
Diámetro interior (métrico) 0.460 mm
Diámetro exterior (métrico) 6.60 mm
Diámetro exterior de la aguja (métrico) 0.64 mm
Longitud de la aguja (imperial) 1,71 in
Tipo de producto Gas Tight Syringe
Temperatura máx. (imperial) 239 °F
Temperatura máxima 115°C
Temperatura mín. (imperial) 50 °F
Modelo 1701 RN
Temperatura mín. (métrico) 10 °C
Cantidad 1
Volumen (métrico) 10 μl
Longitud de la aguja (métrico) 43.4 mm
Estilo de punta de aguja Cono
Tipo de conexión Extraíble