Learn More
Hamilton™ 10 μL 1700 Series Gas Tight Syringe
Description
- This series of syringes are ideal for dispensing volumes up to 10 μL.
- A variety of different terminations and needle options are available in this series.
Specifications
Specifications
| Esterilizables en autoclave | Not Autoclavable |
| Material | Stainless Steel |
| Calibre de aguja | 26s G |
| Diámetro interior (imperial) | 0,018 in |
| Diámetro interior de la aguja (imperial) | 0,005 in |
| Diámetro interior de la aguja (métrico) | 0.13 mm |
| Diámetro exterior de la aguja (imperial) | 0,0187 in |
| Diámetro exterior (imperial) | 0,260 in |
| Diámetro interior (métrico) | 0.460 mm |
| Diámetro exterior (métrico) | 6.60 mm |
| Show More |