Learn More
Hamilton™ 10 μL 1700 Series Gas Tight Syringe
Código de producto. 17834412
Change view
Click to view available options
Calibre de aguja:
22s G
23s G
26S (sin aguja incluida)
26s G
No se incluye la aguja
Personalizado
Estilo de punta de aguja:
Afilada, biselada, curva, sin perforación
Cono
Curvo, biselado (no incluye aguja)
No se incluye la aguja
Personalizado
Romo
Tipo de conexión:
Cementada
Extraíble
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Calibre de aguja Estilo de punta de aguja Tipo de conexión unitSize
17834412 26s G Cono Cementada cada uno
17864252 23s G Personalizado Cementada cada uno
17894322 Personalizado Personalizado Cementada cada uno
17804362 26S (sin aguja incluida) Curvo, biselado (no incluye aguja) Extraíble cada uno
17814362 26s G Afilada, biselada, curva, sin perforación Cementada cada uno
17844412 26s G Romo Cementada cada uno
17884242 No se incluye la aguja No se incluye la aguja Extraíble cada uno
17864412 22s G Romo Extraíble cada uno
17854252 23s G Cono Extraíble cada uno
17864242 26s G Afilada, biselada, curva, sin perforación Extraíble cada uno
10 options
Código de producto. 17834412
Marca: Hamilton™ CAL80075
The 1700 Series syringes are the Gas Tight version of the 700 series syringes.
  • This series of syringes are ideal for dispensing volumes up to 10 μL.
  • A variety of different terminations and needle options are available in this series.
Especificaciones
Esterilizables en autoclave Not Autoclavable
Material Stainless Steel
Calibre de aguja 26s G
Diámetro interior (imperial) 0,018 in
Diámetro interior de la aguja (imperial) 0,005 in
Diámetro interior de la aguja (métrico) 0.13 mm
Diámetro exterior de la aguja (imperial) 0,0187 in
Diámetro exterior (imperial) 0,260 in
Diámetro interior (métrico) 0.460 mm
Diámetro exterior (métrico) 6.60 mm
Diámetro exterior de la aguja (métrico) 0.47 mm
Longitud de la aguja (imperial) 2 in
Tipo de producto Gas Tight Syringe
Temperatura máx. (imperial) 122 °F
Temperatura máxima 50 °C
Temperatura mín. (imperial) 50 °F
Modelo 1701 N Syringe
Temperatura mín. (métrico) 10 °C
Cantidad 1
Volumen (métrico) 10 μl
Longitud de la aguja (métrico) 51 mm
Estilo de punta de aguja Cono
Tipo de conexión Cementada