Learn More
Ácido 10-bromodecanoico, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-7040510
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
15486758 5 g 5 g
15496758 25 g 25 g
2 options
Código de producto. 15486758
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar H60292.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 50530-12-6 | C10H19BrO2 | 251.164 g/mol
It is used as a pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Se utiliza como intermedio farmacéutico.
Solubilidad
Parcialmente miscible en agua.
Notas
Sensible al aire. Incompatible con los agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 50530-12-6
Fórmula molecular C10H19BrO2
Peso molecular (g/mol) 251.164
Número MDL MFCD00014388
Clave InChI PGVRSPIEZYGOAD-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 10-bromo-decanoic acid, decanoic acid, 10-bromo, 10-bromanyldecanoic acid, 10-bromodecanoicacid, acmc-1aonn, 10-bromodecanoic acid., .omega.-bromodecanoic acid, ghl.pd_mitscher_leg0.481, ksc489q1r, 10-bromodecanoic acid
PubChem CID 142712
Nombre IUPAC ácido 10-bromodecanoico
SMILES C(CCCCC(=O)O)CCCCBr
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 10-Bromodecanoic acid
Punto de fusión 38°C to 41°C
Fórmula lineal Br(CH2)9CO2H
Cantidad 5 g
Información de solubilidad Partly miscible in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 251.16
Porcentaje de pureza 95%