Descripción
- La calidad y la resolución hacen que este termómetro sea el sustituto ideal para los termómetros de mercurio de uso general
- Cada termómetro está equipado con una tapón de cierre sin rosca Brannan
- El tapón tiene una anilla integral para permitir la suspensión del termómetro. Se suministra en un embalaje protector de PVC
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de inmersión | Parcial |
| Longitud (métrico) | 305 mm |
| Material | Vidrio |
| Relleno del termómetro | Alcohol verde |
| Tipo de producto | Termómetro de laboratorio de inmersión |
| Temperatura máxima | 50 °C |
| Temperatura mín. (métrico) | − 10 °C |
| Intervalo de temperatura (métrico) | -10°C a +50°C |
| Exactitud | ± 1,5 °C |
| Subdivisión | 0,5° |