Learn More
uvex Zapatos de seguridad 1 X-Tended Support S1 SRC
Código de producto. 15310803 Tienda Uvex Productos
Click to view available options
Anchura (métrico):
11 cm
Tamaño:
35
36
37
38
39
40
41
42
43
46
47
48
49
50
51
52
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 15310803
Marca: uvex 8511846
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Los zapatos de seguridad UVEX 1 ofrecen una protección y un soporte óptimos para los movimientos individuales del cuerpo humano.Los zapatos se han diseñado sobre la base de las últimas investigaciones fisiológicas y tecnologías innovadoras, para reducir las tensiones relacionadas con el trabajo en el sistema musculoesquelético y optimizar el bienestar del usuario.
  • Los zapatos proporcionan una protección y un soporte óptimos para los movimientos individuales del cuerpo humano
  • Diseñados sobre la base de las últimas investigaciones fisiológicas y tecnologías innovadoras, para reducir las tensiones relacionadas con el trabajo en el sistema musculoesquelético y optimizar el bienestar del usuario
  • La construcción ergonómica de los zapatos de seguridad Uvex 1 ofrece el equilibrio perfecto entre protección y comodidad
  • Clase de protección S1 de acuerdo con EN ISO 20345:2011 con marcado adicional para una excelente resistencia al deslizamiento (SRC)
  • Puntera Uvex Xenova™ 100 % sin metal: compacta, formada anatómicamente, sin conducción térmica y con buena estabilidad lateral
  • Fabricada con materiales sintéticos, lo que la hace apta para personas alérgicas al cromo
  • Todos los materiales de la suela sin siliconas, plastificantes y otras sustancias que deterioran la humectación de la pintura
  • Soporte de tacón lateral y medio para el pie con marco lateral especialmente diseñado
  • Cumple la especificación ESD con resistencia de drenaje inferior a 35 megaohmios
  • Cordones elásticos para un ajuste individual rápido: también se proporcionan cordones normales
  • Adecuados para ajustes ortopédicos y plantillas de Uvex Medicare
  • Disponibles en una variedad de anchuras y tamaños
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color Negro, Gris
Material de encaje Elástico
Material de revestimiento Malla de distancia
Material Microvelour
Tamaño 46
Material de la suela Poliuretano de doble densidad (PU)
Material del dedo del pie Compuesto
Anchura (métrico) 11 cm
Sexo Unisex
Sin látex Sí
Estilo de tobillo Trainers
Waterproof No
EN ISO 20345 S1
Tipo de producto ESD Safety Shoe