Descripción
- El uvex 1 x-craft está diseñado para personas habilidosas y proporciona apoyo en cualquier situación y en cualquier actividad.
- La suela con uvex bionom x y flexzone integrada en la zona del talón garantiza una sujeción y flexibilidad totales.
- Además, el uvex 1 x-craft tiene un siguiente nivel de resistencia a la abrasión, protección y transpirabilidad gracias a la sobrecubierta dinámica, los materiales tecnológicos de la parte superior y la construcción perforada de la lengüeta.
- La entresuela i-PUREnrj planet garantiza un retorno de energía constante con un 15% de contenido en regranulado.
- Ya se trate de sostenibilidad, comodidad, deportividad o innovación, el uvex 1 x-craft simplemente es: el calzado de seguridad del siguiente nivel.
Especificaciones
Especificaciones
| Color | Black, Green |
| Material | Polyurethane |
| Tamaño | 51 |
| Material del dedo del pie | Compuesto |
| Desechables | Reusable |
| Sexo | Unisex |
| Ajuste | Standard Width |
| Sin látex | Sí |
| Waterproof | No |
| EN ISO 20345 | S1 |
| Mostrar más |