Description
- El uvex 1 x-craft está diseñado para personas habilidosas y proporciona apoyo en cualquier situación y en cualquier actividad.
- La suela con uvex bionom x y flexzone integrada en la zona del talón garantiza una sujeción y flexibilidad totales.
- Además, el uvex 1 x-craft tiene un siguiente nivel de resistencia a la abrasión, protección y transpirabilidad gracias a la sobrecubierta dinámica, los materiales tecnológicos de la parte superior y la construcción perforada de la lengüeta.
- La entresuela i-PUREnrj planet garantiza un retorno de energía constante con un 15% de contenido en regranulado.
- Ya se trate de sostenibilidad, comodidad, deportividad o innovación, el uvex 1 x-craft simplemente es: el calzado de seguridad del siguiente nivel.
Spécification
Spécification
| Color | Black, Green |
| Material | Polyurethane |
| Tamaño | 35 |
| Material del dedo del pie | Compuesto |
| Desechables | Reusable |
| Sexo | Unisex |
| Ajuste | Standard Width |
| Sin látex | Sí |
| Waterproof | No |
| EN ISO 20345 | S1 |
| Afficher plus |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?